Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal dódica morada de bromocresol
Código de producto. 11499376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499376 10 g 10 g
11409386 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499376 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A19082.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
Bromocresol purple sodium salt is used to isolate acid-producing bacteria from sauerkraut juice, and lactic bacteria is scalped by morphology and share, then morphological, physiological and biochemical interactions. It can be used as a fluorescent stain to detect yeast cells with plasma membrane damage for dead cell counts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica morada de bromocresol se utiliza para aislar las bacterias productoras de ácido del jugo de chucrut, y las bacterias lácticas son descabezadas por la morfología y comparten, luego, las interacciones morfológicas, fisiológicas y bioquímicas. Puede utilizarse como una tinción fluorescente para detectar células de levadura con daño en la membrana de plasma para el recuento de células muertas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Intervalo de transición: de pH 5,2 (amarillo) a pH 6,8 (morado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-30-3
Fórmula molecular C21H15Br2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 562.204
Número MDL MFCD00148896
Clave InChI KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Sinónimo Bromocresol Purple, water soluble
PubChem CID 23665568
Nombre IUPAC sodio;2-[(E)-(3-bromo-4-hidroxi-5-metilfenilo)-(3-bromo-5-metil-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenesulfonato
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Purple sodium salt
Punto de fusión ∼255°C (decomposition)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.22
Cantidad 10 g