Learn More
Sal sódica morada de bromocresol, solución acuosa al 0,04 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
600 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490151 500 mL 500 ml
11368967 100 mL 100 ml
11378967 6 x 100 mL 600 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490151 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038700.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-30-3
Fórmula molecular C21H15Br2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 562.204
Número MDL MFCD00148896
Clave InChI KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Sinónimo Bromocresol Purple, water soluble
PubChem CID 23665568
Nombre IUPAC sodio;2-[(E)-(3-bromo-4-hidroxi-5-metilfenilo)-(3-bromo-5-metil-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenesulfonato
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Purple sodium salt
Concentración 0.04% w/v aq. soln.
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.22
Color Naranja
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido