Learn More
Thermo Scientific Chemicals Morado de bromocresol, puro, grado indicador
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeskrivelse
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbancia | (20 mg/L in methanol) Complies, (20 mg/L in methanol) Complies at 0nm |
| Nombre del producto químico o material | Bromocresol Purple |
| Punto de fusión | 245.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de transición visual | from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple) |
| Color | Rosa o salmón |
| Información de solubilidad | Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 75g/L in ethanol (20°C) |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.