Learn More
Indicador púrpura de bromocresol, Reag. Ph. Eur., Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromocresol Purple |
| Punto de fusión | de 240 °C |
| Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Idoneidad | Cumple para rango de cambio |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 359618 |
| Color | Púrpura oscuro |
| pH | 5.2 a 6.8 (amarillo a morado) |
| Cantidad | 1 kg |
| Mostrar más |