Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromocresol purple |
| Color | Marrón/morado |
| Cantidad | 100 g |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.24 |
| Grado | Reactivo |