Learn More
Púrpura de bromocresol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11440942 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11440942 5 g
11450942 25 g
11460942 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440942 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219508005
CAS 115-40-2
Fórmula molecular C21H16Br2O5S
Peso molecular (g/mol) 540.22
Número MDL MFCD00011681
Clave InChI ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5', 5”-dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
Nombre IUPAC 3,3-bis(3-bromo-4-hidroxi-5-metilfenil)-3H-2,1λ⁶benzoxatiol-1,1-diona
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol purple
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.24
Color De marrón a púrpura
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino