Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde de bromocresol, soluble en agua, indicador
Código de producto. 10337660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10337660 25 g Frasco de vidrio 25 g
10153200 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10337660 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 151320250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67763-24-0 | C21H13Br4NaO5S | 720.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67763-24-0
Fórmula molecular C21H13Br4NaO5S
Peso molecular (g/mol) 720.00
Número MDL MFCD00148898
Clave InChI HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
PubChem CID 23675901
Nombre IUPAC Sodio; 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-2-metilfenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenolato
SMILES [Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Green, sodium salt
Claridad (0.1% in water) clear
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 720
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Intervalo de transición visual from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Color Negro-verde a marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino