Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde de bromocresol, soluble en agua, indicador
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromocresol Green, sodium salt |
| Claridad | (0.1% in water) clear |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Espectrometría UV | Complies |
| Intervalo de transición visual | from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue) |
| Color | Negro-verde a marrón |
| Cantidad | 5 g |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 720 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Bromocresol Green, sodium salt
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Bromocresol Green, sodium salt