Learn More
Verde de bromocresol, TRC
Código de producto. 30332678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332678 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30332678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68333325G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol green
CAS 76-60-8
Fórmula molecular C21 H14 Br4 O5 S
Cantidad 25 g
Sinónimo Tetrabromo-m-cresolphthalein sulfone, 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG
Fórmula InChI InChI=1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
SMILES Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-2-metilfenil)-1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 698.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 693.7295