Learn More
Bromocresol Green Solution, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15620580 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15620580 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15620580 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 02559500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Indicador, listo para su uso
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Green Solution
Punto de fusión 89.5deg.C
CAS 76-60-8
Fórmula molecular C21H14Br4O5S
Número MDL MFCD00005874
Número UN UN1219
Beilstein 372527
Clave InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-2-metilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 698.014
PubChem CID 6451
Formula Weight (peso de la fórmula) 698.01g/mol
Envase Glass bottle
Densidad 0.79g/mL at 20°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)