Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromocresol Green sodium salt |
| Punto de fusión | ∼230°C (decomposition) |
| CAS | 62625-32-5 |
| Fórmula molecular | C21H13Br4O5SNa |
| Número MDL | MFCD00148898 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 720 |
| Grado | ACS |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo |