Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de bromocresol verde, ACS
Código de producto. 15476299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476299 5 g 5 g
15486299 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476299 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64284.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62625-32-5 | C21H13Br4NaO5S
Bromocresol Green sodium salt is used as a pH indicator. It is a pH sensitive triphenylmethane dye useful in various colorimetric detection studies and as an activity tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It is also used in TLC (thin-layer chromatography) for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de verde de bromocresol se utiliza como indicador de pH. Es un colorante de trifenilmetano sensible al pHútil en varios estudios de detección colorimétrica y como colorante de seguimiento de la actividad para electroforesis en gel de agarosa de ADN. También se utiliza en TLC (cromatografía de capa fina) para visualizar compuestos que contienen grupos funcionales con pKa inferior a 5.
Solubilidad
40 mg/ml en agua; 60 mg/ml en etanol Soluble en agua y etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-32-5
Fórmula molecular C21H13Br4NaO5S
Número MDL MFCD00148898
Sinónimo Bromocresol Green, water soluble
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Green sodium salt
Punto de fusión 230°C (decomposition)
Índice Merck 14,1386
Información de solubilidad 40mg/ml in water; 60mg/ml in ethanolSoluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.02
Grado ACS
Color Marrón a rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino