Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica verde de bromocresol, solución acuosa al 0,04 % p/v
Código de producto. 11328967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328967 100 mL 100 ml
11460151 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328967 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 038696.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62625-32-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-32-5
Número MDL MFCD00148898
Sinónimo Bromocresol Green, water soluble
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Green sodium salt
Concentración 0.04% w/v aq. soln.
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.01
Color Verde
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido