Learn More
Bromocresol Green, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Código de producto. 10355170 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10355170 1 g 1 GR
10223900 5 g 5 GR
10263180 25 g 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10355170 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/4320/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 225°C
CAS 76-60-8
Fórmula molecular C21H14Br4O5S
Número MDL 5874
Formula Weight (peso de la fórmula) 698.01g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Beige
Cantidad 1 g
Forma física Polvo