Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde de bromocresol, puro, grado indicador
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromocresol Green |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Extinción específica | 600 min. (617nm, in buffer) |
| Intervalo de transición visual | from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue) |
| Índice Merck | 15, 1393 |
| Color | Marrón |
| Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in benzene, ethanol (30g/L), very soluble in diethyl ether and ethyl acetate |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo |
| Mostrar más |