Learn More
Indicador verde de bromocresol, Reag. Ph. Eur., Solstice
Código de producto. 15693840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15693840 25 g Frasco de vidrio 25 g
15603850 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15693840 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3274225G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    257.34€ / 25 g
    Ahorro 54.66€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
React. farmacopea farmacopea
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-60-8
Fórmula molecular C21H14Br4O5S
Peso molecular (g/mol) 698.014
Número MDL MFCD00005875
Clave InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, Bromocresol Blue
PubChem CID 6451
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-2-metilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol green indicator
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
% máx. CAS 100.0000%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C19H10Br4O5S
Beilstein 372527
Color Marrón
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 698.01
Porcentaje de pureza 100%
Grado Ph.Eur.