Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde de bromocresol, reactivo ACS
Código de producto. 10740672 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10740672 10 g Frasco de vidrio 10 g
10453541 1 g Frasco de vidrio 1 g
10675861 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10740672 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 402930100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698.014 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-60-8
Fórmula molecular C21H14Br4O5S
Peso molecular (g/mol) 698.014
Número MDL MFCD00005874
Clave InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
PubChem CID 6451
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-2-metilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Green
Claridad Passes Test
Índice Merck 15, 1393
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 698.01
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Color Beige a marrón
Cantidad 10 g
Forma física Polvo