Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde de bromocresol, ACS
Descripción
Bromocresol Green is used in a variety of colorimetric detection technologies. It is used as a tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis, in protein determinations and in charge-transfer complexation processes. In TLC, it is used for visualization of the compounds with functional groups whose pKa is below 5.0. And it is ready-to-use spray and dip reagent for chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El Verde de bromocresol se utiliza en una variedad de tecnologías de detección colorimétricas. Se utiliza como colorante de seguimiento para electroforesis en gel de agarosa de ADN, en determinaciones de proteínas y en procesos de acomplejamiento de transferencia de carga. En TLC se utiliza para la visualización de los compuestos con grupos funcionales cuyo pKa es inferior a 5. Además, es un reactivo de pulverización e inmersión listo para su uso en cromatografía.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, cellosolve metilo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromocresol Green |
| Punto de fusión | 225°C (decomposition) |
| Beilstein | 372527 |
| Índice Merck | 14,1386 |
| Color | Marrón a Amarillo |
| Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol,methyl cellosolve. |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 698.04 |
| Grado | ACS |