Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde de bromocresol, ACS
Código de producto. 15406799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406799 5 g 5 g
15416799 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406799 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65225.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.91€
    35.65€ / 5 g
    Ahorro 8.26€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698.014 g/mol
Bromocresol Green is used in a variety of colorimetric detection technologies. It is used as a tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis, in protein determinations and in charge-transfer complexation processes. In TLC, it is used for visualization of the compounds with functional groups whose pKa is below 5.0. And it is ready-to-use spray and dip reagent for chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Verde de bromocresol se utiliza en una variedad de tecnologías de detección colorimétricas. Se utiliza como colorante de seguimiento para electroforesis en gel de agarosa de ADN, en determinaciones de proteínas y en procesos de acomplejamiento de transferencia de carga. En TLC se utiliza para la visualización de los compuestos con grupos funcionales cuyo pKa es inferior a 5. Además, es un reactivo de pulverización e inmersión listo para su uso en cromatografía.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, cellosolve metilo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-60-8
Fórmula molecular C21H14Br4O5S
Peso molecular (g/mol) 698.014
Número MDL MFCD00005874
Clave InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6451
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-2-metilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Green
Punto de fusión 225°C (decomposition)
Beilstein 372527
Índice Merck 14,1386
Color Marrón a Amarillo
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,methyl cellosolve.
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 698.04
Grado ACS