Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde de bromocresol
Código de producto. 11448966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448966 25 g 25 g
11438966 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448966 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17090.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.86€
    119.65€ / 25 g
    Ahorro 26.21€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698.014 g/mol
Bromocresol Green is a pH sensitive indicator used in the growth medium for microorganisms and titrations. It is useful in various colorimetric detection studies and as an actively tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It acts as an inhibitor of prostaglandin E2 transport protein. It is also used in TLC for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El verde de bromocresol es un indicador sensible al pH utilizado en el medio de crecimiento para microorganismos y valoraciones. Es útil en varios estudios de detección colorimétrica y como colorante de seguimiento activo para electroforesis en gel de agarosa de ADN. Actúa como inhibidor de la proteína de transporte de prostaglandina E2. También se utiliza en la TLC para visualizar compuestos que contienen grupos funcionales con pKa inferior a 5.
Solubilidad
Soluble en benceno, etanol y éter dietílico. Poco soluble en agua.
Notas
Intervalo de transición: de pH 3,8 (amarillo) a pH 5,4 (azul). Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-60-8
Fórmula molecular C21H14Br4O5S
Peso molecular (g/mol) 698.014
Número MDL MFCD00005874
Clave InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Bromcresol Green
PubChem CID 6451
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-2-metilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Green
Punto de fusión ∼225°C (decomposition)
Beilstein 372527
Índice Merck 14,1386
Información de solubilidad Soluble in benzene,ethanol and diethyl ether. Sparingly soluble in water.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 698.02