Learn More
Azul de bromoclorofenol, sal sódica, pura, soluble en agua, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromochlorophenol Blue, sodium salt |
| CAS | 102185-52-4 |
| Fórmula molecular | C19H9Br2Cl2O5S- |
| Número MDL | MFCD00001612 |
| Clave InChI | KGDDIJKLMLNSCH-LICLKQGHSA-M |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Cl)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Cl)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-[(Z)-(3-bromo-5-cloro-4-hidroxifenilo)-(3-bromo-5-cloro-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenesulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 580.044 |
| PubChem CID | 131698806 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 603.03 |
| Mostrar más |