Learn More
Bromocloronitrometano (>85%), TRC
Código de producto. 30134873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134873 2.5 mg 2.50 miligramo
30137384 5 mg 5 miligramos
17984095 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6823652.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135531-25-8
Fórmula molecular C H Br Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 174.38
Sinónimo Bromochloronitromethane
Nombre IUPAC Bromo-cloro-nitrometano
SMILES [O-][N+](=O)C(Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromochloronitromethane
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CHBrClNO2/c2-1(3)4(5)6/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.8879