Learn More
Bromocloroiodometano, TRC
Código de producto. 30138156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138156 100 mg 100 miligramos
17904035 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138156 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB682375100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34970-00-8
Fórmula molecular CHBrClI
Peso molecular (g/mol) 255.28
Sinónimo Iodobromochloromethane
Nombre IUPAC Bromo-cloro-iodometano
SMILES ClC([H])(I)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromochloroiodomethane
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CHBrClI/c2-1(3)4/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.7995