Learn More
Ácido bromocloroacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromochloroacetic acid |
| CAS | 5589-96-8 |
| Fórmula molecular | C2 H2 Br Cl O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-2-chloroacetic acid (ACI), Acetic acid, bromochloro- (7CI, 8CI, 9CI), BCAA, Bromochloroacetic acid, Chlorobromoacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2BrClO2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)C(Cl)Br |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromo-2-cloroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 173.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.8927 |