Learn More
Bromocloroacetamida, TRC
Código de producto. 30137902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137902 250 mg 250 miligramos
30134257 1 g 1 g
17994675 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB740048250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62872-34-8
Fórmula molecular C2H3BrClNO
Peso molecular (g/mol) 172.41
Sinónimo 2-Bromo-2-chloroacetamide;
Nombre IUPAC 2-bromo-2-cloroacetamida
SMILES NC(=O)C(Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromochloroacetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3BrClNO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.9087
Porcentaje de pureza >95%