Learn More
R&D Systems™ BromoCatch™ Expression Plasmid (N-term, pCMV, Puro)
Código de producto. 31900357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31900357 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 31900357 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDEHBC01050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
This plasmid enables expression of proteins fused to the BromoCatch™ tag, a covalent self-labeling tag derived from a BET bromodomain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 50 μg