Learn More
R&D Systems™ BromoCatch™ Expression Plasmid (N-term, pCMV, HygB)
Código de producto. 31900371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
31900371 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 31900371 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDEHBC05050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This plasmid enables expression of proteins fused to the BromoCatch™ tag, a covalent self-labeling tag derived from a BET bromodomain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 μg