Learn More
Bromobutida 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314197 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314197 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10711000ME100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromobutide
CAS 74712-19-9
Nombres de analitos o componentes Bromobutide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C15 H22 Br N O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bromobutide, 2-Bromo-3,3-dimethyl-N-(1-methyl-1-phenylethyl)butanamide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22BrNO/c1-14(2,3)12(16)13(18)17-15(4,5)11-9-7-6-8-10-11/h6-10,12H,1-5H3,(H,17,18)
SMILES CC(C)(C)C(Br)C(=O)NC(C)(C)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-bromo-3,3-dimetil-N-(2-fenilpropan-2-il)butanamida
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 312.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.0885 g/mol