Learn More
Brodobutid, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15991141 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15991141 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 15991141 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R130625MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 74712-19-9
Forma física Polvo cristalino
Industry Type HERBICIDAS
Cantidad 25 mg
Grado Estándar analítico