Learn More
Bromobenceno, Mikromol™
Descripción
Bromobenceno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromobenzene |
| CAS | 108-86-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Bromobenzene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H5 Br |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-Bromobenzene, Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | Brc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Bromobenceno |
| Mostrar más |