Learn More
Bromobenceno-d5 (grado reactivo), CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bromobenzene-D5 |
| CAS | 4165-57-5 |
| Fórmula molecular | C6 2H5 Br |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Br)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzeno |
| Peso molecular (g/mol) | 162.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.9888 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 99% Chemical Purity |