Learn More
Bromobenzene-d5, for NMR, 99+% atom D, ACROS Organics™
Código de producto. 10133810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133810 5 mL Glass Bottle 5 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10133810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174730050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromobenzene-d5
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99+ atom % D
Deuterio (D) 99.0% min.
Envase Glass Bottle
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Cantidad 5 mL
CAS 4165-57-5
Fórmula molecular C6H5Br
Fórmula lineal C6D5Br
Número MDL MFCD00000056
Beilstein 05, III, 561
Sinónimo bromobenzene-d5, bromo 2h5 benzene, 1-bromo 2 h? benzene, bromobenzene d5, benzene-d5, bromo, 1-bromo 2h5 benzene, c6d5br, bromobenzene-d5, 99.5 atom % d, bromobenzene-d5, reagent grade, >=99 atom % d cp
Clave InChI QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
Nombre IUPAC 1-bromo(²H₅)benceno
Peso molecular (g/mol) 162.04
PubChem CID 2723968
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.06
Grado NMR