Learn More
Bromobenceno-d5, para RMN, 99,5 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16318196 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
16318196 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 16318196 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 321230100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromobenzene-d5
Densidad 1.5500 g/mL
Temperatura de inflamación de 51 °C
Índice de refracción 1,5568
Gravedad específica 1,55
Cantidad 10 mL
CAS 4165-57-5
Punto de ebullición 53,0 °C (23,0 mmHg)
Fórmula molecular C6H5Br
Fórmula lineal C6D5Br
Número MDL MFCD00000056
Beilstein 05, III, 561
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble.
Clave InChI QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
Nombre IUPAC 1-bromo(²H₅)benceno
Peso molecular (g/mol) 162.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.06
Grado RMN