Learn More
Bromobenceno d5, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2g
10g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359947 2g 2 g
11369947 10g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11359947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042269.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 4165-57-5 | C6H5Br | 162.04 g/mol
The labeled version of bromobenzene , used as a general reagent in palladium-catalyzed reaction and in the synthesize of Grignard reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4165-57-5
Fórmula molecular C6H5Br
Peso molecular (g/mol) 162.04
Número MDL MFCD00000056
Clave InChI QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
Sinónimo bromobenzene-d5, bromo 2h5 benzene, 1-bromo 2 h? benzene, bromobenzene d5, benzene-d5, bromo, 1-bromo 2h5 benzene, c6d5br, bromobenzene-d5, 99.5 atom % d, bromobenzene-d5, reagent grade, ≥99 atom % d cp
PubChem CID 2723968
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromobenzene-d5
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.55 g/mL
Temperatura de inflamación 51 °C (124 °F)
Olor Aromático
Índice de refracción 1,557
Cantidad 2g
Punto de ebullición 53 °C (23 mmHg)
Número UN UN2514
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 1-bromo(²H₅)benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.06
Porcentaje de pureza 99%