Learn More
Bromobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420243 500 g 500 g
11430243 2500 g 2500 g
11440243 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420243 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11407.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-86-1 | C6H5Br | 157.01 g/mol
Bromobenzene is used as solvent in organic synthesis. It is used to prepare the phenylmagnesium bromide, a Grignard reagent, an intermediate in the preparation of benzoic acid by reacting with carbon dioxide. It is a precursor for making phencyclidine. It is useful for the introduction of phenyl group through palladium-catalyzed coupling reactions viz. the Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromobenceno se utiliza como disolvente en síntesis orgánica y para preparar bromuro de fenilmagnesio, un reactivo de Grignard y producto intermedio en la preparación del ácido benzoico cuando se somete a reacción con dióxido de carbono. También funciona como precursor para producir fenciclidina y es útil para la introducción del grupo fenilo a través de reacciones de acoplamiento catalizadas por paladio, en concreto, a través de la reacción de Suzuki.
Solubilidad
Miscible con éter dietílico, alcohol, tetracloruro de carbono, cloroformo y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Evitar la inhalación de su vapor o niebla. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-86-1
Fórmula molecular C6H5Br
Peso molecular (g/mol) 157.01
Número MDL MFCD00000055
Clave InChI QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, bromo, monobromobenzene, phenyl bromide, bromo-benzene, 1-bromobenzene, phbr, bromo benzene, 4-bromobenzene, unii-co4d5j547l, hsdb 47
PubChem CID 7961
ChEBI CHEBI:3179
Nombre IUPAC Bromobenceno
SMILES BrC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromobenzene
Punto de fusión °C to 31°C
Densidad 1.492 g/mL
Punto de ebullición 155°C to 156°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.559
Cantidad 500 g
Número UN UN2514
Beilstein 1236661
Índice Merck 14,1406
Información de solubilidad Miscible with diethyl ether,alcohol,carbon tetrachloride,chloroform and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.02
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromobenzene