Learn More
Bromobenceno, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10599810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2.50 litro
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10599810 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10589810 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11350320 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
13408308 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10599810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106682500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-86-1 | C6H5Br | 157.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-86-1
Fórmula molecular C6H5Br
Peso molecular (g/mol) 157.01
Número MDL MFCD00000055
Clave InChI QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, bromo, monobromobenzene, phenyl bromide, bromo-benzene, 1-bromobenzene, phbr, bromo benzene, 4-bromobenzene, unii-co4d5j547l, hsdb 47
PubChem CID 7961
ChEBI CHEBI:3179
Nombre IUPAC Bromobenceno
SMILES BrC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromobenzene
Punto de fusión -31.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4900g/mL
Punto de ebullición 156.0°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5Br
Índice de refracción 1.5580 to 1.5600
Cantidad 250 mL
Beilstein 05,206
Índice Merck 15,1413
Gravedad específica 1.49
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 10.4g/100g alcohol (25 c),71.3g/100g ether (25 c),miscible with chloroform and benzene
Viscosidad 1.124 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.01
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.