Especificaciones
| CAS | 108-86-1 |
| Punto de fusión | de -31 °C |
| Punto de ebullición | 156 °C |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C6H5Br |
| Número MDL | 55 |
| Cantidad | 250 mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157,01g/mol |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Bromobenzene
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.