Learn More
Bromobenceno-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromobenzene-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 64646-03-3 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-bromo- (9 CI), Bromobenzene-2,3,5,6-d4, Bromobenzene-2,3,5,6-D4, Bromobenzene-d4, 3-Bromobenzene-1,2,4,5-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1cc([2 H])c([2 H])c(Br)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-1,2,4,5-tetradeuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 161.0326 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.9826 g/mol |
| Mostrar más |