Learn More
Cloruro de bromoacetilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10739585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10739585 25 g Frasco de vidrio 25 g
10749585 100 g Frasco de vidrio 100 g
10507274 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10739585 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197990250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22118-09-8 | C2H2BrClO | 157.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22118-09-8
Fórmula molecular C2H2BrClO
Peso molecular (g/mol) 157.39
Número MDL MFCD00000724
Clave InChI SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetyl chloride, acetyl chloride, bromo, bromo-acetyl chloride, monobromoacetic acid chloride, bromoacetylchloride, bromacetylchioride, bromacetylchloride, bromoacetylchioride, bromacetyl chloride, bromo-acetylchloride
PubChem CID 89602
Nombre IUPAC cloruro de 2-bromoacetilo
SMILES C(C(=O)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetyl chloride
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.9000g/mL
Punto de ebullición 127.0°C to 128.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2COCl
Índice de refracción 1.496
Cantidad 25 g
Beilstein 02,215
Gravedad específica 1.9
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.39
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido