Learn More
Bromuro de bromoacetilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395269 100 g 100 g
11385269 25 g 25 g
11305279 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11395269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19580.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 598-21-0 | C2H2Br2O | 201.845 g/mol
Bromoacetyl bromide is widely used in the synthesis of fine chemicals, agrochemicals, dyes and pharmaceuticals. As an acylating agent, it reacts with 10H-phenothiazine to give 10-bromoacetyl-10H-phenothiazine. Similarly, it is also involved in the preparation of bromoactylated starch which is a biodegradable thermoplastic copolymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de bromoacetilo se utiliza ampliamente en la síntesis de productos químicos finos, agroquímicos, colorantes y productos farmacéuticos. Como agente acilante, reacciona con la 10H-fenotiazina para dar 10-bromoacetil-10H-fenotiazina. Asimismo, también se usa en la preparación de almidón bromoactilado, que es un copolímero termoplástico biodegradable.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Se hidroliza fácilmente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, alcoholes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-21-0
Fórmula molecular C2H2Br2O
Peso molecular (g/mol) 201.845
Número MDL MFCD00000115
Clave InChI LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide
PubChem CID 61147
Nombre IUPAC 2-bromuro de bromoacetilo
SMILES C(C(=O)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetyl bromide
Densidad 2.324
Punto de ebullición 147°C to 150°C
Temperatura de inflamación >105°C (221°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.546
Cantidad 100 g
Número UN UN2513
Beilstein 605440
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.86
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromoacetyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromoacetyl bromide