Learn More
Bromuro de bromoacetilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10336360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10336360 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10448820 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10336360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106605000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 598-21-0 | C2H2Br2O | 201.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-21-0
Fórmula molecular C2H2Br2O
Peso molecular (g/mol) 201.85
Número MDL MFCD00000115
Clave InChI LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide
PubChem CID 61147
Nombre IUPAC 2-bromuro de bromoacetilo
SMILES C(C(=O)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetyl bromide
Nombre de nota 98+%
Color Blanco
Densidad 2.3100g/mL
Punto de ebullición 147°C to 150°C
Temperatura de inflamación >105°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2COBr
Índice de refracción 1.5450 to 1.547
Cantidad 500 mL
Beilstein 02, 215
Gravedad específica 2.31
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: solulbe in acetone,carbontetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.85
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromoacetyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.