Learn More
Bromoacetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoacetonitrile |
| CAS | 590-17-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Bromoacetonitrile |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C2H2BrN |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Bromoacetonitrile, Bromomethyl Cyanide, Cyanomethyl Bromide, Acetonitrile, bromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Bromoacetonitrile, Bromoacetonitrile, Bromomethyl cyanide, Cyanomethyl bromide |
| SMILES | BrCC#N |
| Peso molecular (g/mol) | 119.95 |
| Cantidad | 250 mg |