Learn More
Bromoacetonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481658 250 g 250 g
11461658 10 g 10 g
11471658 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13933.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 590-17-0 | C2H2BrN | 119.95 g/mol
Bromoacetonitrile was used in the synthesis of 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydrazinium bromide. It is used as an alkalyting agent for the nitrogen phosphorus detector.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromoacetonitrilo se ha utilizado en la síntesis de bromuro de 1-cianometil-1,1-dimetilhidracina. Se utiliza como agente alcalino en el detector de nitrógeno-fósforo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-17-0
Fórmula molecular C2H2BrN
Peso molecular (g/mol) 119.95
Número MDL MFCD00001884
Clave InChI REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile
PubChem CID 11534
Nombre IUPAC 2-bromoacetonitrilo
SMILES BrCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetonitrile
Densidad 1.722
Punto de ebullición 150°C
Temperatura de inflamación 81°C (178°F)
Índice de refracción 1.48
Cantidad 250 g
Número UN UN3276
Beilstein 956569
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.95
Porcentaje de pureza 96%