Learn More
Bromoacetonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461658 10 g 10 g
11471658 50 g 50 g
11481658 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13933.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 590-17-0 | C2H2BrN | 119.95 g/mol
Bromoacetonitrile was used in the synthesis of 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydrazinium bromide. It is used as an alkalyting agent for the nitrogen phosphorus detector.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromoacetonitrilo se ha utilizado en la síntesis de bromuro de 1-cianometil-1,1-dimetilhidracina. Se utiliza como agente alcalino en el detector de nitrógeno-fósforo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-17-0
Fórmula molecular C2H2BrN
Peso molecular (g/mol) 119.95
Número MDL MFCD00001884
Clave InChI REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile
PubChem CID 11534
Nombre IUPAC 2-bromoacetonitrilo
SMILES BrCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetonitrile
Densidad 1.722
Punto de ebullición 150°C
Temperatura de inflamación 81°C (178°F)
Índice de refracción 1.48
Cantidad 10 g
Número UN UN3276
Beilstein 956569
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.95
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromoacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromoacetonitrile