Learn More
Anhídrido bromoacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10244884 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10244884 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10788425 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10244884 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426700050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    132.65€ / 5 g
    Ahorro 19.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13094-51-4 | C4H4Br2O3 | 259.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13094-51-4
Fórmula molecular C4H4Br2O3
Peso molecular (g/mol) 259.87
Número MDL MFCD00045041
Clave InChI FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydride
PubChem CID 4259817
Nombre IUPAC (2-bromoacetil) 2-bromoacetato
SMILES C(C(=O)OC(=O)CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetic anhydride
Punto de fusión 40°C to 44°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (ex Br) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2C(=O)OC(=O)CH2Br
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.87
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido