Learn More
Éster de N-hidroxisucinimidacida de ácido bromoacético, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10122774 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10122774 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10594954 1 g Frasco de vidrio 1 g
11915591 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10122774 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427782500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42014-51-7 | C6H6BrNO4 | 236.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42014-51-7
Fórmula molecular C6H6BrNO4
Peso molecular (g/mol) 236.02
Número MDL MFCD00058571
Clave InChI NKUZQMZWTZAPSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-succinimidyl bromoacetate, bromoacetic acid n-hydroxysuccinimide ester, 1-bromoacetyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-dioxoazolidinyl 2-bromoacetate, bromoacetic acid n-succinimidyl ester, pubchem11830, n-succinimidylbromoacetate, n-bromoacetoxy succinimide, bicl212, n-hydroxysuccinimide bromoacetate
PubChem CID 3565210
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 2-bromoacetato
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
Color Blanco
Análisis elemental 88% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.02
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.