Learn More
Ácido bromoacético-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromoacetic acid-d3 |
| CAS | 14341-48-1 |
| Fórmula molecular | C2 D3 Br O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD |
| SMILES | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | deuterio 2-bromo-2,2-dideuterio-acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 141.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.9505 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |