Learn More
Ácido bromoacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10216883 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Balde de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10216883 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10316360 250 g Frasco de vidrio 250 g
10112420 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
13498298 10 kg Balde de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10216883 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106570025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    167.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 14.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-08-3
Fórmula molecular C2H3BrO2
Peso molecular (g/mol) 138.95
Número MDL MFCD00002678
Clave InChI KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
Nombre IUPAC ácido 2-bromoacético
SMILES C(C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetic acid
Punto de fusión 49.0°C to 51.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.9300g/mL
Punto de ebullición 208.0°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CO2H
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 02,213
Índice Merck 15,1407
Gravedad específica 1.93
Información de solubilidad Solubility in water: 900g/100mL (25°C). Other solubilities:g/100g(25°C): methanol-900,ether-735,benzene-308,carbon tetrachloride-168,soluble in acetone and alcohol,practically insoluble in n-heptane
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.95
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa cristalina o polvo cristalino, copos, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromoacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromoacetic acid