Learn More
Ácido bromoacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10112420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Balde de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10112420 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10316360 250 g Frasco de vidrio 250 g
10216883 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
13498298 10 kg Balde de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10112420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106570010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    133.00€ / 1 Kg
    Ahorro 4.00€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-08-3
Fórmula molecular C2H3BrO2
Peso molecular (g/mol) 138.95
Número MDL MFCD00002678
Clave InChI KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
Nombre IUPAC ácido 2-bromoacético
SMILES C(C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetic acid
Punto de fusión 49.0°C to 51.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.9300g/mL
Punto de ebullición 208.0°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CO2H
Cantidad 1 kg
Beilstein 02,213
Índice Merck 15,1407
Gravedad específica 1.93
Información de solubilidad Solubility in water: 900g/100mL (25°C). Other solubilities:g/100g(25°C): methanol-900,ether-735,benzene-308,carbon tetrachloride-168,soluble in acetone and alcohol,practically insoluble in n-heptane
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.95
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa cristalina o polvo cristalino, copos, cristales y trozos