Learn More
Ácido bromoacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487017 5000 g 5000 g
11477017 250 g 250 g
11467017 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14403.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138.948 g/mol
Bromoacetic acid is used in organic synthesis and as an alkylating agent. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido bromoacético se utiliza en síntesis orgánica y como agente alquilante. También se utiliza como bioquímico para la investigación proteómica. Es una importante materia prima y un intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, colorantes y productos agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza y sensible a la luz y al aire. Manipular y almacenar bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-08-3
Fórmula molecular C2H3BrO2
Peso molecular (g/mol) 138.948
Número MDL MFCD00002678
Clave InChI KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
Nombre IUPAC ácido 2-bromoacético
SMILES C(C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetic acid
Punto de fusión 44°C to 49°C
Densidad 1.93
Punto de ebullición 207°C to 209°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal BrCH2CO2H
Cantidad 5000 g
Número UN UN3425
Beilstein 506167
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,1400
Información de solubilidad Soluble in water, alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.95
Porcentaje de pureza ≥98%